Principaux documents
GF51094829
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 50 x 50mm size, 150mm coil width, 0.25mm thickness, half hard
Synonyme(s) :
CU020300
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (half hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 510-948-29
Taille × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.25 mm