Principaux documents
GF50895276
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 50m length, 0.15mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
CU065822
1 EA
619,00 €
619,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
619,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
619,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
polyimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 508-952-76
Longueur
50 m
Diam. du conducteur
0.15 mm
Épaisseur de l'isolation
0.015 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.