GF50856352
Palladium
foil, 15mm disks, thickness 0.006mm, 99.95%
Synonyme(s) :
Palladium, PD000200
About This Item
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 508-563-52
Résistivité
9.96 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
15 mm × 0.006 mm
pb
2970 °C (lit.)
Pf
1554 °C (lit.)
Densité
12.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable