Principaux documents
GF50839218
Titanium/Aluminum/Vanadium
rod, Ti 90%/Al 6%/V 4%, 2.0 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
TI017905
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 508-392-18
Longueur
200 mm
Diamètre
2.0 mm