GF50243284
Bismuth
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.05mm, permanent polyester support, 99.97%
Synonyme(s) :
Bismuth, BI000190
About This Item
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.97%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 502-432-84
Résistivité
129 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
150 x 150 mm × 0.05 mm
Point d'ébullition
1560 °C (lit.)
Pf
271 °C (lit.)
Densité
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Clé InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N