Principaux documents
GF50243059
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm
Synonyme(s) :
W 603200
1 EA
289,00 €
289,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
289,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
289,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 502-430-59
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
2.0 mm