Principaux documents
GF50233036
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 300 x 300mm, 0.075mm thickness, half hard, light tight (lt)
Synonyme(s) :
CU020250
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
light tight (lt)
Forme
foil (half hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 502-330-36
Taille × épaisseur
300 mm × 300 mm × 0.075 mm