GF50127656
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1m wire, 1.0mm diameter, hard
Synonyme(s) :
NI055150
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 501-276-56
L × diam.
1 m × 1.0 mm