Principaux documents
GF50008159
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.1 mm, length 0.5 m, temper hard
Synonyme(s) :
FE220271
1 EA
312,00 €
312,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
312,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
312,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 500-081-59
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.1 mm