GF49946417
Rhodium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.50μm, specific density 620μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
Synonyme(s) :
Rhodium, RH004700
About This Item
Pureté
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 499-464-17
Résistivité
4.33 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.50 μm
Point d'ébullition
3727 °C (lit.)
Pf
1966 °C (lit.)
Densité
12.41 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clé InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable