Principaux documents
GF49895386
Molybdenum
Bolt, size m5 x 30 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
Synonyme(s) :
MO00BO55
1 EA
565,00 €
565,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
565,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Mo
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
31161620
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
565,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 25
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 498-953-86
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable