Principaux documents
GF49736717
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.2 mm, L 50 m
Synonyme(s) :
ES305920
1 EA
330,00 €
330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
330,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
330,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 497-367-17
Longueur
50 m
Diamètre
0.2 mm