Principaux documents
GF49494257
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
100m wire, 0.1mm diameter, hard
Synonyme(s) :
NI145120
1 EA
321,00 €
321,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
321,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
321,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 494-942-57
L × diam.
100 m × 0.1 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.