Principaux documents
GF49421910
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.125 mm, L 0.2 m, coil width 570 mm
Synonyme(s) :
SU301125
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 494-219-10
Longueur
0.2 m
Largeur de la bobine
570 mm
Épaisseur
0.125 mm