Principaux documents
GF49369405
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
5m wire, 0.25mm diameter, hard
Synonyme(s) :
AL055150
1 EA
261,00 €
261,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
261,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
261,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 493-694-05
L × diam.
5 m × 0.25 mm