Principaux documents
GF49341247
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
500mm tube, 1.60mm outside diameter, 0.55mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, hard
Synonyme(s) :
FE217160
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99.9%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 493-412-47
L × épaisseur de paroi
500 mm × 0.55 mm
D.E. × D.I.
1.60 mm × 0.5 mm