GF48679587
Silver
tube, 200mm, outside diameter 3.5mm, inside diameter 3.04mm, wall thickness 0.23mm, as drawn, 99.95+%
Synonyme(s) :
Silver, AG007230
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 486-795-87
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.23 mm
D.E. × D.I.
3.5 mm × 3.04 mm
Point d'ébullition
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable