GF48235013
Iron
tube, 1000mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE007150
About This Item
Pureté
99.5%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 482-350-13
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
2.0 mm × 1.6 mm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N