Principaux documents
GF48064631
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.5 m, coil width 220 mm
Synonyme(s) :
TI010302
1 EA
847,00 €
847,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
847,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
847,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 480-646-31
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
220 mm
Épaisseur
0.1 mm