GF47876541
Copper - O.F.H.C.
tube, 500mm, outside diameter 10mm, inside diameter 8mm, wall thickness 1.0mm, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV007800
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 478-765-41
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
500 mm × 1.0 mm
D.E. × D.I.
10 mm × 8 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N