Principaux documents
GF47837065
Boron
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 98.%
Synonyme(s) :
B 006012
1 EA
954,00 €
954,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
954,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
10.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141907
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
954,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 478-370-65
Résistivité
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Poids
20 g
Taille max. des part.
45 μm
Densité
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[B]
InChI
1S/B
Clé InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mohamed Sherif El-Eskandarany et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(15) (2020-07-29)
Metallic glasses, with their short-range order structure, exhibit unique characteristics that do not exist in the corresponding crystalline alloys with the same compositions. These unusual properties are attributed to the absence of translational periodicity, grain boundaries, and compositional homogeneity. Cobalt