Principaux documents
GF47767797
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 94.5%/Al 3%/V 2.5%, thickness 0.25 mm, length 1 m, temper annealed
Synonyme(s) :
TI040400
1 EA
1 100,00 €
1 100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 100,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 477-677-97
Longueur
1 m
Épaisseur
0.25 mm