Principaux documents
GF47500286
Copper-chromium-zirconium alloy, Cu98.9Cr1.0Zr0.1
1000mm rod, 25mm diameter
Synonyme(s) :
CY257925
1 EA
1 020,00 €
1 020,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 020,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 020,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 475-002-86
L × diam.
1000 mm × 25 mm