Principaux documents
GF47149522
Silicone Elastomer, Rod, Diameter 2.0Mm, Length 2 M, Color White
silicone elastomer, rod, diam. 2 mm, L 2 m, white
Synonyme(s) :
SI307920
1 EA
238,00 €
238,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
238,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
238,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 471-495-22
Longueur
2 m
Diamètre
2 mm