Principaux documents
GF47140062
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 10mm disks, 0.038mm thickness, hard
Synonyme(s) :
CU020230
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (disks - hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 471-400-62
Taille × épaisseur
10 mm × 0.038 mm