Principaux documents
GF47060748
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, Co 69%/B 12%/Si 12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
CO820250
1 EA
1 300,00 €
1 300,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 300,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 300,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 470-607-48
Longueur
10 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.025 mm