Documents
GF46916039
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 0.2m coil, 0.1mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI130250
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 469-160-39
Taille × épaisseur
0.2 m × 0.1 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation