GF46730516
Tungsten
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.075mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 000250, W
About This Item
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 467-305-16
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
25 x 25 mm × 0.075 mm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N