Principaux documents
GF46586133
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, 4 mm diameter, temper as rolled
Synonyme(s) :
CU070271
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 465-861-33
Diamètre
4 mm
4 mm
Épaisseur
0.015 mm