Principaux documents
GF46523662
Titanium-iron powder, Ti50Fe50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Synonyme(s) :
TI176010
1 EA
358,00 €
358,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
358,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
358,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 465-236-62
Poids
20 g
Taille max. des part.
150 μm