Key Documents
GF46468873
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 50mm disks, 0.25mm thickness, hard
Synonyme(s) :
CU050260
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (disks - hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 464-688-73
Taille × épaisseur
50 mm × 0.25 mm