Principaux documents
GF45332546
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 2m coil, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonyme(s) :
FE280350
1 EA
1 190,00 €
1 190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 190,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 453-325-46
Taille × épaisseur
2 m × 0.3 mm