Principaux documents
GF45244133
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
50m wire, 0.10mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
TI015150
1 EA
937,00 €
937,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
937,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
937,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 452-441-33
L × diam.
50 m × 0.10 mm