Principaux documents
GF45179961
Molybdenum/tungsten
rod, Mo 67%/W 33%, 25 mm diameter, length 50 mm
Synonyme(s) :
MO157925
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 451-799-61
Longueur
50 mm
Diamètre
25 mm