GF44891006
Molybdenum
wire, straight, 1000mm, diameter 0.5mm, 99.95%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO005340
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 448-910-06
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1000 m × 0.5 mm
Point d'ébullition
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N