GF44264066
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
10m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
W 045170
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 442-640-66
L × diam.
10 m × 0.125 mm