Principaux documents
GF43497243
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
200mm rod, 12.7mm diameter
Synonyme(s) :
TI017930
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 434-972-43
L × diam.
200 mm × 12.7 mm