Principaux documents
GF42958008
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 50mm disks, 0.125mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI030271
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 429-580-08
Taille × épaisseur
50 mm × 0.125 mm