GF42928678
Tin
foil, 0.2m coil, thickness 0.06mm, coil width 73mm, as rolled, 99.99+%
Synonyme(s) :
Tin, SN000239
About This Item
Pureté
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 429-286-78
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur× l
0.2 m × 0.06 mm × 73 mm
Point d'ébullition
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N