Principaux documents
GF42646226
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m
Synonyme(s) :
AE035160
1 EA
1 810,00 €
1 810,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 810,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 810,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.5%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 426-462-26
Longueur
0.2 m
Diamètre
1.0 mm