GF42436436
Iron
foil, 8mm disks, thickness 0.075mm, as rolled, 99.99+%
Synonyme(s) :
Iron, FE000292
About This Item
Essai
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 424-364-36
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Diam. × épaisseur
8 mm × 0.075 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N