Principaux documents
GF42403205
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 2.1 mm, length 100 mm, wall thickness 0.25 mm
Synonyme(s) :
FF217300
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 424-032-05
Longueur
100 mm
D.E.
2.1 mm
Épaisseur de la paroi
0.25 mm