Principaux documents
GF41868568
Copper
foil, thickness 0.025 mm, 4 mm diameter, purity 99.95%
Synonyme(s) :
CU000420
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141711
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 418-685-68
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
4 mm
4 mm
Épaisseur
0.025 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable