Principaux documents
GF41374425
Phosphor bronze
foil, Cu 95%/Sn 5%, thickness 0.025 mm, length 50 m, coil width 0.2 mm
Synonyme(s) :
CW050225
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 413-744-25
Longueur
50 m
Largeur de la bobine
0.2 mm
Épaisseur
0.025 mm