Principaux documents
GF40501639
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
powder, 45micron max. particle size, atomized, 2000g
Synonyme(s) :
FE266020
1 EA
640,00 €
640,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
640,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
640,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 405-016-39
Poids
2000 g
Taille max. des part.
45 μm