GF40454805
Molybdenum
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO000130
About This Item
Essai
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 404-548-05
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N