Principaux documents
GF39859048
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 1.0 mm diameter, length 1 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
NJ275150
1 EA
163,00 €
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
163,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 398-590-48
Longueur
1 m
Diamètre
1.0 mm