Principaux documents
GF39612731
Palladium/Chromium
foil, Pd 94%/Cr 6%, thickness 0.5 mm, size 30 × 30 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
PJ010300
1 EA
3 830,00 €
3 830,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
3 830,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
3 830,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 396-127-31
Taille
30 × 30 mm
Épaisseur
0.5 mm