Principaux documents
GF39143921
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 8mm disks, 0.10mm thickness
Synonyme(s) :
SN010300
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (disc)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 391-439-21
Diam. × épaisseur
8 mm × 0.10 mm