Principaux documents
GF38885125
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, topas 5013l-10
Synonyme(s) :
AC311075
1 EA
252,00 €
252,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
252,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
252,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 388-851-25
Longueur
1 m
Épaisseur
0.075 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable